4-Brom-2-(2-methyl-2-propanyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR921949-5G
APOSOR921949-5GEA 68.3 EUR
APOSOR921949-5G
4-Brom-2-(2-methyl-2-propanyl)phenol
4-Brom-2-(2-methyl-2-propanyl)phenol
Formel: C₁₀H₁₃BrO
Molecular Weight: 229,12 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00192645
CAS-Nummer: 10323-39-4