2-Chlor-3-methoxybenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921952-25G OR921952-5G
APOSOR921952-25GEA 230 EUR
APOSOR921952-25G APOSOR921952-5G
2-Chlor-3-methoxybenzaldehyd 95%
2-Chlor-3-methoxybenzaldehyd
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,5930 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07369787
CAS-Nummer: 54881-49-1