3-Methyl-5-phenylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922029-1G OR922029-5G
APOSOR922029-1GEA 116 EUR
APOSOR922029-1G APOSOR922029-5G
3-Methyl-5-phenylpyridin 95%
3-Methyl-5-phenylpyridin
Formel: C₁₂H₁₁N
Molecular Weight: 169.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191465
CAS-Nummer: 10477-94-8