3-Cyclopropyl-5-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR922033-1G OR922033-25G OR922033-5G
APOSOR922033-1GEA 232 EUR
APOSOR922033-1G APOSOR922033-25G APOSOR922033-5G
3-Cyclopropyl-5-nitro-1H-pyrazole
3-Cyclopropyl-5-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₆H₇N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09701702
CAS-Nummer: 326827-23-0