5-Ethyl-2-furaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR922057-5GEA
437
EUR
APOSOR922057-5G
APOSOR922057-1G
5-Ethyl-2-furaldehyd 95%
5-Ethyl-2-furaldehyd
Formel:
C₇H₈O₂ Molecular Weight: 124,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00030605 CAS-Nummer: 23074-10-4 |