N-Hydroxy-1-naphthamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Hydroxynaphthalene-1-carboxamide, N-Hydroxy-1-naphthamide
OR922061-1G
OR922061-250MG
APOSOR922061-1GEA
250
EUR
APOSOR922061-1G
APOSOR922061-250MG
N-Hydroxy-1-naphthamid 95%
1-Naphthohydroxamic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Molecular Weight: 187.20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059546 CAS-Nummer: 6953-61-3 |