Ethylenglycolmonoisopropylether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Isopropoxyethanol
OR922073-100G OR922073-1KG OR922073-500G
APOSOR922073-100GEA 109 EUR
APOSOR922073-100G APOSOR922073-1KG APOSOR922073-500G
Ethylenglycolmonoisopropylether 95%
Ethylenglycolmonoisopropylether
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002866
CAS-Nummer: 109-59-1