Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922077-1G OR922077-250MG
APOSOR922077-1GEA 807 EUR
APOSOR922077-1G APOSOR922077-250MG
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate 95%
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate
Formel: C₈H₁₂O₃
Molecular Weight: 156,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12407170
CAS-Nummer: 64025-67-8