2-Methyl-2H-indazole-3-methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Methyl-2H-indazol-3-yl)methanol
OR922120-1G OR922120-250MG
APOSOR922120-1GEA 56.7 EUR
APOSOR922120-1G APOSOR922120-250MG
2-Methyl-2H-indazole-3-methanol 95%
2-Methyl-2H-indazole-3-methanol
Formel: C₉H₁₀N₂O
Molecular Weight: 162.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08060471
CAS-Nummer: 58536-48-4