4-Amino-2-pyridincarbonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Aminopicolinonitrile
OR922209-1G OR922209-250MG
APOSOR922209-1GEA 128 EUR
APOSOR922209-1G APOSOR922209-250MG
4-Amino-2-pyridincarbonitril 98%
4-Amino-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₅N₃
Molecular Weight: 119,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07374351
CAS-Nummer: 98139-15-2