Zinc formate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR922222-25G OR922222-100G OR922222-500G
APOSOR922222-25GEA 29 EUR
APOSOR922222-25G APOSOR922222-100G APOSOR922222-500G
Zinc formate 95+%
Zinc formate
Formel: C₂H₂O₄Zn
Molecular Weight: 155,40 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050836
CAS-Nummer: 557-41-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III