Isobutamben (Isobutyl-4-aminobenzoat) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Aminobenzoic acid isobutyl ester
OR922243-1G
OR922243-25G
OR922243-5G
APOSOR922243-1GEA
21.9
EUR
APOSOR922243-1G
APOSOR922243-25G
APOSOR922243-5G
Isobutamben (Isobutyl-4-aminobenzoat) 98%
Isobutamben (Isobutyl-4-aminobenzoat)
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00017110 CAS-Nummer: 94-14-4 |