4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922245-1G
APOSOR922245-1GEA
92.8
EUR
APOSOR922245-1G
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine 95%
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine
Formel:
C₇H₈ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16610605 CAS-Nummer: 107512-34-5 |