Phenyl-3-chloropropionate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922263-100G OR922263-25G OR922263-500G
APOSOR922263-100GEA 108 EUR
APOSOR922263-100G APOSOR922263-25G APOSOR922263-500G
Phenyl-3-chloropropionate 95%
Phenyl-3-chloropropionate
Formel: C₉H₉ClO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045298
CAS-Nummer: 24552-27-0