2,3-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch) 98%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 2,3-Dimethylcyclohexanol

OR922265-10G OR922265-1G OR922265-5G
APOSOR922265-10GEA 415 EUR
APOSOR922265-10G APOSOR922265-1G APOSOR922265-5G
2,3-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch) 98%
2,3-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch)
Formel: C₈H₁₆O
Molecular Weight: 128,21 g/mol
Siedepunkt: 181 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001444
CAS-Nummer: 1502-24-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR