6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922328-1G OR922328-250MG
APOSOR922328-1GEA 1110 EUR
APOSOR922328-1G APOSOR922328-250MG
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-3-amine 98%
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-3-amine
Formel: C₈H₁₀N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800570
CAS-Nummer: 178209-29-5