4-Chlor-2-Methylbutyric Säure Methylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-2-methylbutyric Acid Methyl Ester
OR922351-5G
APOSOR922351-5GEA
197
EUR
APOSOR922351-5G
4-Chlor-2-Methylbutyric Säure Methylester 95%
4-Chlor-2-Methylbutyric Säure Methylester
Formel:
C₆H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 150,60 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00198001 CAS-Nummer: 13888-03-4 |