(2,4-Xylyloxy)essigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2,4-Dimethylphenoxy)essigsäure
OR922387-5G
APOSOR922387-5GEA 85.7 EUR
APOSOR922387-5G
(2,4-Xylyloxy)essigsäure 95%
(2,4-Xylyloxy)essigsäure
Formel: (C₆H₃(CH₃)₂)OCH₂COOH
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014355
CAS-Nummer: 13334-49-1