2-(2-Pyridinyl)ethansulfonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922420-25G
OR922420-5G
APOSOR922420-25GEA
386
EUR
APOSOR922420-25G
APOSOR922420-5G
2-(2-Pyridinyl)ethansulfonsäure 95%
2-(2-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Formel:
C₇H₉NO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006365 CAS-Nummer: 68922-18-9 |