2-Ethylhexylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Amino-2-ethylhexan
OR922474-100G OR922474-1KG OR922474-500G
APOSOR922474-100GEA 125 EUR
APOSOR922474-100G APOSOR922474-1KG APOSOR922474-500G
2-Ethylhexylamin 95%
2-Ethylhexylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008148
CAS-Nummer: 104-75-6