3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922489-1G
OR922489-5G
APOSOR922489-1GEA
219
EUR
APOSOR922489-1G
APOSOR922489-5G
3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07392462 CAS-Nummer: 38002-95-8 |