5-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922498-1G OR922498-5G
APOSOR922498-1GEA 139 EUR
APOSOR922498-1G APOSOR922498-5G
5-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
5-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈ClNO
Molecular Weight: 193.63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059791
CAS-Nummer: 40731-16-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable