4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922611-1G OR922611-5G
APOSOR922611-1GEA 168 EUR
APOSOR922611-1G APOSOR922611-5G
4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenon 95%
4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenon
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03789142
CAS-Nummer: 91969-74-3