2-Decalol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Decalin-2-ol
OR922613-100G OR922613-25G
APOSOR922613-100GEA 270 EUR
APOSOR922613-100G APOSOR922613-25G
2-Decalol 95%
Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers)
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004132
CAS-Nummer: 825-51-4