2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922672-100G OR922672-25G
APOSOR922672-100GEA 215 EUR
APOSOR922672-100G APOSOR922672-25G
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan 98%
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan
Formel: C₆H₁₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014108
CAS-Nummer: 126-39-6