Allyl-4-hydroxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Hydroxybenzoic Acid Allyl Ester, Allylparaben, Allyl 4-hydroxybenzoate
OR922681-25G OR922681-5G
APOSOR922681-25GEA 122 EUR
APOSOR922681-25G APOSOR922681-5G
Allyl-4-hydroxybenzoate 95%
Allyl-4-hydroxybenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08276268
CAS-Nummer: 18982-18-8