Dimethylphthalat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Phthalsäuredimethylester, 1,2-Benzoldicarbonsäuredimethylester
OR922685-1KG
APOSOR922685-1KGEA 21.9 EUR
APOSOR922685-1KG
Dimethylphthalat 95%
Dimethylphthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194.19 g/mol
Siedepunkt: 283,7
Schmelzpunkt: 6
Flammpunkt: 146
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008425
CAS-Nummer: 131-11-3
Merck Index: 13,03281
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable