Desoxybenzoin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Phenylacetophenone, 1,2-Diphenylethanone
OR922691-500G
APOSOR922691-500GEA
127
EUR
APOSOR922691-500G
Desoxybenzoin 97%
Desoxybenzoin
Formel:
C₁₄H₁₂O Molecular Weight: 196,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003081 CAS-Nummer: 451-40-1 |