2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
OR922780-1G
OR922780-500MG
APOSOR922780-1GEA
1040
EUR
APOSOR922780-1G
APOSOR922780-500MG
2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₁H₁₉NO₂ Molecular Weight: 197.28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18325169 CAS-Nummer: 1259489-92-3 |