2,4-Dimethoxyphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922810-5G
APOSOR922810-5GEA 75.4 EUR
APOSOR922810-5G
2,4-Dimethoxyphenol 97%
2,4-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154,1632 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060637
CAS-Nummer: 13330-65-9