4-Ethylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922870-500G
APOSOR922870-500GEA 130 EUR
APOSOR922870-500G
4-Ethylanilin 98%
4-Ethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007921
CAS-Nummer: 589-16-2