Methyl-4-hydroxybenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methylparaben
OR922886-100G OR922886-1KG OR922886-500G
APOSOR922886-100GEA 21.9 EUR
APOSOR922886-100G APOSOR922886-1KG APOSOR922886-500G
Methyl-4-hydroxybenzoat 98%
Methyl-4-hydroxybenzoat
Formel: HOC₆H₄CO₂CH₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002352
CAS-Nummer: 99-76-3
Merck Index: 13,06129