1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(Piperidin-4-yl)ethan-1-ol
OR922934-1G OR922934-250MG
APOSOR922934-1GEA 348 EUR
APOSOR922934-1G APOSOR922934-250MG
1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate 95%
1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate
Formel: C₉H₁₆F₃NO₃
Molecular Weight: 243.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17676096
CAS-Nummer: 6457-48-3