N-Methylsaccharin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
OR922935-1G OR922935-25G OR922935-5G
APOSOR922935-1GEA 24.8 EUR
APOSOR922935-1G APOSOR922935-25G APOSOR922935-5G
N-Methylsaccharin 98%
N-Methylsaccharin
Formel: C₈H₇NO₃S
Molecular Weight: 197.21 g/mol
Schmelzpunkt: 131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059263
CAS-Nummer: 15448-99-4