3-Cyclohexen-1-Carbonsäure-Ethylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR922945-10G OR922945-1G OR922945-5G
APOSOR922945-10GEA 328 EUR
APOSOR922945-10G APOSOR922945-1G APOSOR922945-5G
3-Cyclohexen-1-Carbonsäure-Ethylester 95%
Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₄O₂
Molecular Weight: 154.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037158
CAS-Nummer: 15111-56-5