5-Isopropyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923013-1G
OR923013-5G
APOSOR923013-1GEA
253
EUR
APOSOR923013-1G
APOSOR923013-5G
5-Isopropyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-Isopropyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formel:
C₅H₉N₃O Molecular Weight: 127.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09042012 CAS-Nummer: 65283-97-8 |