7-Hydroxychromon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 7-Hydroxy-4-chromone, 7-Hydroxy-4H-chromen-4-one
OR923027-1G OR923027-5G
APOSOR923027-1GEA 66.7 EUR
APOSOR923027-1G APOSOR923027-5G
7-Hydroxychromon 95%
7-Hydroxychromon
Formel: C₉H₆O₃
Molecular Weight: 162,1421 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00209371
CAS-Nummer: 59887-89-7