N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(2-Hydroxyethyl)phthalsäureimid, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid
OR923052-100G OR923052-1KG OR923052-500G
APOSOR923052-100GEA 53.8 EUR
APOSOR923052-100G APOSOR923052-1KG APOSOR923052-500G
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid 98%
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid
Formel: C₁₀H₉NO₃
Molecular Weight: 191,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005903
CAS-Nummer: 3891-07-4