Fumaroylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Fumaryl chloride
OR923090-100G
OR923090-25G
APOSOR923090-100GEA
270
EUR
APOSOR923090-100G
APOSOR923090-25G
Fumaroylchlorid 95%
Fumaroylchlorid
Formel:
C₄H₂Cl₂O₂ Molecular Weight: 152,96 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000733 CAS-Nummer: 627-63-4 |