4-Hydroxybenzoesäureethylester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923091-100G OR923091-500G
APOSOR923091-100GEA 0 EUR
APOSOR923091-100G APOSOR923091-500G
4-Hydroxybenzoesäureethylester 96%
Formel: C₉H₁₀O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002353
CAS-Nummer: 120-47-8