N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)Formamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Formyl-1,1,3,3-tetramethylbutylamine, N-Formyl-tert-octylamine, tert-Octylformamide
OR923128-10G OR923128-1G OR923128-5G
APOSOR923128-10GEA 458 EUR
APOSOR923128-10G APOSOR923128-1G APOSOR923128-5G
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)Formamid 95%
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)Formamid
Formel: C₉H₁₉NO
Molecular Weight: 157.26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039569
CAS-Nummer: 10151-02-7