Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethylester, 1,2-dimethyl (1R,2R)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, (1R,2R)-rel-Dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
OR923179-1G OR923179-5G
APOSOR923179-1GEA 43.5 EUR
APOSOR923179-1G APOSOR923179-5G
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 95%
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Formel: C₇H₁₀O₄
Molecular Weight: 158.153 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062806
CAS-Nummer: 826-35-7