3-Phenoxytoluol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Phenyl-m-tolylether
OR923189-100G OR923189-500G
APOSOR923189-100GEA 89.9 EUR
APOSOR923189-100G APOSOR923189-500G
3-Phenoxytoluol 95%
3-Phenoxytoluol
Formel: C₁₃H₁₂O
Molecular Weight: 184,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008531
CAS-Nummer: 3586-14-9