cis-2,6-Dimethylpiperidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: cis-2,6-Lupetidine
OR923199-25G
APOSOR923199-25GEA 65.4 EUR
APOSOR923199-25G
cis-2,6-Dimethylpiperidin 95%
cis-2,6-Dimethylpiperidin
Formel: C₇H₁₅N
Molecular Weight: 113.20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066304
CAS-Nummer: 766-17-6