4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9232-1G OR9232-5G
APOSOR9232-1GEA 232 EUR
APOSOR9232-1G APOSOR9232-5G
4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
4-Phenoxybenzoyl chloride
Formel: C₁₃H₉ClO₂
Schmelzpunkt: 22…23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043966
CAS-Nummer: 1623-95-6
UN: 3261
ADR: 8,II