Ethylpropionat 95%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Propionsäureethylester

OR923289-100G OR923289-1KG OR923289-500G
APOSOR923289-100GEA 125 EUR
APOSOR923289-100G APOSOR923289-1KG APOSOR923289-500G
Ethylpropionat 95%
Ethylpropionat
Formel: C₅H₁₀O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009308
CAS-Nummer: 105-37-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR