2-Cyclohexylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: [1,1'-Bi(cyclohexan)]-2-ol
OR923305-5G
APOSOR923305-5GEA 68.3 EUR
APOSOR923305-5G
2-Cyclohexylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
2-Cyclohexylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₂H₂₂O
Molecular Weight: 182,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021278
CAS-Nummer: 6531-86-8