(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-(+)-3-Methoxypropylene Carbonate, (R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-2-oxo-1,3-dioxolane
OR923363-1G OR923363-25G OR923363-5G
APOSOR923363-1GEA 132 EUR
APOSOR923363-1G APOSOR923363-25G APOSOR923363-5G
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one 95%
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Formel: C₅H₈O₄
Molecular Weight: 132.12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321303
CAS-Nummer: 185836-34-4