4'-Aminopropiophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
p-Aminopropiophenon
OR923448-5G
APOSOR923448-5GEA
238
EUR
APOSOR923448-5G
4'-Aminopropiophenon 95%
4'-Aminopropiophenon
Formel:
C₉H₁₁NO Molecular Weight: 149,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017113 CAS-Nummer: 70-69-9 |