1-Isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923536-1G
OR923536-5G
APOSOR923536-1GEA
183
EUR
APOSOR923536-1G
APOSOR923536-5G
1-Isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₉H₁₄N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06260699 CAS-Nummer: 890626-07-0 |